Få mere at vide
N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine, 98%
Artikelnummer. 15476128
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15476128 25 g 25g
15466128 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59730.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71989-38-3 | C28H29NO5 | 459.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71989-38-3
Molekylær formel C28H29NO5
Molekylvægt (g/mol) 459.54
MDL nummer MFCD00037129
InChI nøgle JAUKCFULLJFBFN-KSYWNVGFNA-N
Synonym fmoc-tyr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, fmoc-tyr but-oh, fmoc-tyr t-bu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, fmoc-tyr but, n-fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, nalpha-fmoc-o-tert-butyl-l-tyrosine, n-9-fluorenylmethoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-tyrosine, 2s-3-4-tert-butoxy phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 10895791
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phenyl]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC1=CC=C(C[C@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-O-tert-butyl-L-tyrosine
Smeltepunkt 153°C to 156°C
Mængde 25 g
Beilstein 4216652
Optisk rotation −29° (c=1 in DMF)
Formel vægt 459.53
Procent renhed 98%