Få mere at vide
N-Fmoc-O-tert-butyl-L-serin, 97%
Artikelnummer. 15465738
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465738 5 g 5g
15475738 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59422.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71989-33-8 | C22H24NO5 | 382,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71989-33-8
Molekylær formel C22H24NO5
Molekylvægt (g/mol) 382.44
MDL nummer MFCD00037127
InChI nøgle REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-M
Synonym fmoc-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-serine, fmoc-ser t-bu-oh, fmoc-ser but, fmoc-o-tert.butyl-l-serine, fmoc-ser tbu, fmoc-ser but-oh, pubchem10035, fmoc-l-ser otbu oh, fmoc-l-ser tbu-oh
PubChem CID 2724633
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-O-tert-butyl-L-serine
Smeltepunkt 127°C to 130°C
Mængde 5 g
Beilstein 3632013
Optisk rotation +26° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formel vægt 383.44
Procent renhed 98%