Få mere at vide
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine, 95%
Artikelnummer. 15469248
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15469248 1 g 1g
15479248 5 g 5g
15489248 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62765.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118488-18-9 | C28H29NO5 | 459.54 g/mol
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosin er potentielt nyttig til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosin er potentielt nyttig til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker.
Opløselighed
Opløseligt i 1 mmol i 2 ml dimethylformamid (tydeligt opløseligt). Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118488-18-9
Molekylær formel C28H29NO5
Molekylvægt (g/mol) 459.54
MDL nummer MFCD00065684
InChI nøgle JAUKCFULLJFBFN-KSYWNVGFNA-N
Synonym fmoc-d-tyr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-d-tyrosine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxy phenyl propanoic acid, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-o-tert-butyl-d-tyrosine, 2r-3-4-tert-butoxy phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, d-tyrosine, o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, ambotzfaa1341, pubchem10054, fmoc-d-tyr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-d-tyrosine
PubChem CID 12968135
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]phenyl]propansyre
SMIL CC(C)(C)OC1=CC=C(C[C@@H](NC(=O)OCC2C3=C(C=CC=C3)C3=C2C=CC=C3)C(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine
Mængde 1 g
Beilstein 6691868
Opløselighedsinformation Soluble in 1 mmole in 2 ml dimethylformamide (Clearly soluble). Slightly soluble in water.
Formel vægt 459.53
Procent renhed 95%