Få mere at vide
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-serin, 98%
Artikelnummer. 15448948
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448948 5 g 5g
15438948 1 g 1g
15458948 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448948 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62439.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 128107-47-1 | C22H25NO5 | 383,444 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128107-47-1
Molekylær formel C22H25NO5
Molekylvægt (g/mol) 383.444
MDL nummer MFCD00077071
InChI nøgle REITVGIIZHFVGU-LJQANCHMSA-N
Synonym fmoc-d-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-d-serine, fmoc-d-ser but-oh, pubchem10040, ksc915q4f, o-tert-butyl-n-fmoc-l-serine, 2r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, d-serine, o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-3-tert-butoxy-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, fmoc-o-tert.butyl-d-serine
PubChem CID 7004204
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propansyre
SMIL CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-O-tert-butyl-D-serine
Smeltepunkt 131°C
Mængde 5 g
Beilstein 5309984
Formel vægt 383.44
Procent renhed 98%