Få mere at vide
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-allo-threonine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412779
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412779 1 g 1g
15422779 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66486.03
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170643-02-4
Molekylær formel C23H27NO5
Molekylvægt (g/mol) 397.47
MDL nummer MFCD00077074
InChI nøgle LZOLWEQBVPVDPR-JLTOFOAXSA-N
Synonym fmoc-d-allo-thr tbu-oh, 2r,3r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butoxy butanoic acid, fmoc-d-allo-threonine tbu-oh, nalpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-t-butyl-d-allo-threonine, n-fmoc-o-tert-butyl-d-allothreonine, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-d-allothreonine, o-tert-butyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-allothreonine, o-tert-butyl-n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-d-allothreonine, 2r,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, d-allothreonine,o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 10949330
IUPAC navn (2R,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butansyre
SMIL C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-O-tert-butyl-D-allo-threonine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 397.47
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver