Få mere at vide
N-Fmoc-O-methyl-D-tyrosin, 98%
Artikelnummer. 15409558
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15409558 1 g 1g
15429558 250 mg 250mg
15419558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63073.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 201335-88-8 | C25H23NO5 | 417,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 201335-88-8
Molekylær formel C25H23NO5
Molekylvægt (g/mol) 417.46
MDL nummer MFCD00237393
InChI nøgle JYQODLWFOPCSCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-tyr me-oh, fmoc-o-methyl-d-tyrosine, fmoc-d-4-methoxyphenylalanine, fmoc-4-methoxy-d-phenylalanine, fmoc-4-methoxy-d-phe-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-methoxyphenyl propanoic acid, fmoc-d-4-methoxy-phe-oh, fmoc-d-tyr me, fmoc-d-4-meo-phe-oh
PubChem CID 7019819
SMIL COC1=CC=C(CC(NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C(O)=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-O-methyl-D-tyrosine
Farve Hvid
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-methoxyphenyl)propansyre
Mængde 1 g
Formel vægt 417.45
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver