Få mere at vide
N-Fmoc-O-benzylphospho-L-threonine, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-O-benzylphospho-L-threonine |
| Beilstein | 7557104 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 511.46 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |