Få mere at vide
N-Fmoc-N-methylglycin, 98%
Artikelnummer. 15459278
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459278 25 g 25g
15449278 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62806.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77128-70-2 | C18H19NO5 | 329,352 g/mol
N-Fmoc-N-methylglycin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Fmoc-N-methylglycin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i DMF.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77128-70-2
Molekylær formel C18H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 329.352
MDL nummer MFCD00151926
InChI nøgle CUJSWOOWOONPRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-sarcosine monohydrate, fmoc-sarcosine hydrate, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino acetic acid hydrate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino acetic acid hydrate, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino acetic acid;hydrate, fmoc-sarcosinehydrate, ksc915q4d, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n-methylglycine-water 1/1
PubChem CID 56763849
IUPAC navn 2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]eddikesyre;hydrat
SMIL CN(CC(=O)O)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-N-methylglycine
Mængde 25 g
Beilstein 6660958
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMF.
Formel vægt 311.33
Procent renhed 98%