Få mere at vide
N-Fmoc-N-methyl-L-valine, 95%
Artikelnummer. 15480479
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480479 1 g 1g
15490479 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63671.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84000-11-3 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
N-Fmoc-N-methyl-L-valin anvendes som enzymsubstrater og reagenser, dyrkningsmedietilsætningsstoffer, farvestoffer, pletter og indikatorer. Det er også involveret i fremstillingen af N-methylerede peptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Fmoc-N-methyl-L-valin anvendes som enzymsubstrater og reagenser, tilsætningsstoffer til dyrkningsmedier, farvestoffer, pletter og indikatorer. Det er også involveret i fremstillingen af N-methylerede peptider.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand og dimethylformamid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, baser og alkalimetaller. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84000-11-3
Molekylær formel C21H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 353.42
MDL nummer MFCD00153395
InChI nøgle YCXXXPZNQXXRIG-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-n-me-val-oh, fmoc-n-methyl-l-valine, n-fmoc-n-methyl-l-valine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl-l-valine, l-valine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-3-methyl-butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-methylbutanoic acid, ambotzfaa1411, fmoc-n-me-l-val-oh
PubChem CID 978328
IUPAC navn (2S)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-N-methyl-L-valine
Smeltepunkt 187°C to 190°C
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water and dimethyl formamide.
Mængde 1 g
Formel vægt 353.41
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver