Få mere at vide
N-Fmoc-N-methyl-L-leucin, 98%
Description
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-N-methyl-L-leucine |
| Smeltepunkt | 113 °C til 116 °C |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 3630430 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| IUPAC navn | 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}(methyl)amino)-4-methylpentansyre |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 367.44 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |