Få mere at vide
N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine |
| Beilstein | 7548444 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 367.44 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |