Få mere at vide
N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15409528
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409528 5 g 5g
15419528 250 mg 250mg
15499518 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15409528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63055.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138775-05-0 | C25H23NO4 | 401.462 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138775-05-0
Molekylær formel C25H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 401.462
MDL nummer MFCD00153392
InChI nøgle GBROUWPNYVBLFO-HSZRJFAPSA-N
Synonym fmoc-n-methyl-d-phenylalanine, fmoc-d-mephe-oh, fmoc-n-me-d-phe-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, fmoc-nalpha-methyl-d-phenylalanine, d-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-phenylpropanoic acid, ambotzfaa1333, fmoc-nme d phe-oh, fmoc-n-, a-methyl-d-phenylalanine
PubChem CID 978357
IUPAC navn (2R)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-3-phenylpropansyre
SMIL CN(C(CC1=CC=CC=C1)C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-N-methyl-D-phenylalanine
Beilstein 8441627
Mængde 5 g
Formel vægt 401.45
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof