Få mere at vide
N-Fmoc-N-methyl-D-leucin, 97%
Artikelnummer. 15420859
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15420859 25 g 25g
15400859 1 g 1g
15410859 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63895.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 103478-63-3 | C22H25NO4 | 367,45 g/mol
Tripeptider blev fremstillet ved hjælp af kobling af N-Fmoc-N-methyl-D-leucin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tripeptider blev fremstillet ved hjælp af kobling af N-Fmoc-N-methyl-D-leucin.
Opløselighed Opløselig i klar
opløsning (0,3 gram i 2 ml DMF).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103478-63-3
Molekylær formel C22H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 367.45
MDL nummer MFCD00235877
InChI nøgle BUJQSIPFDWLNDC-GNLPSFAGNA-N
Synonym fmoc-n-me-d-leu-oh, fmoc-n-methyl-d-leucine, fmoc-d-n-me-leu-oh, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-d-meleu-oh, ambotzfaa1517, pubchem18971, h-n-me-d-ala.hcl
PubChem CID 7019520
IUPAC navn (2R)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-N-methyl-D-leucine
Farve Hvid
Beilstein 7350417
Opløselighedsinformation Opløselig i klar opløsning (0,3 gram i 2 ml DMF).
Mængde 25 g
Formel vægt 367.44
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver