Få mere at vide
N-Fmoc-L-valin, 98%
Artikelnummer. 11450117
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11450117 5 g 5g
11460117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21030.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
CAS: 68858-20-8 | C20H21NO4 | 339,39 g/mol
Det er potentielt nyttigt til proteomiske undersøgelser og fastfase peptidsynteseteknikker. Fmoc-valin (udover de andre aminosyrer) bruges almindeligvis til at syntetisere 4-thiazolidinoner (f.eks. (E)-5-(4-Ethylbenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-on [E925745]) og 4-metathiazanoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er potentielt nyttigt til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker. Fmoc-valin (udover de andre aminosyrer) bruges almindeligvis til at syntetisere 4-thiazolidinoner (f.eks. (E)-5-(4-Ethylbenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-on [E925745]) og 4-metathiazanoner.
Opløselighed Opløselighed i methanol giver meget
svag turbiditet.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68858-20-8
Molekylær formel C20H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 339.39
MDL nummer MFCD00037124
InChI nøgle UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-l-valine, fmoc-val-oh, fmoc-l-val-oh, n-fmoc-l-valine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-valine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-valine, fmoc-valine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-alpha-fmoc-l-valine, s-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl valine
PubChem CID 688217
SMIL CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-valine
Smeltepunkt 142 °C til 147 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2177443
Optisk rotation −17° (c=1 i DMF)
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylbutansyre
Formel vægt 339.39
Procent renhed 98%