Få mere at vide
N-Fmoc-L-tyrosine Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-L-tyrosine Benzyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C31H27NO5/c33-23-16-14-21(15-17-23)18-29(30(34)36-19-22-8-2-1-3-9-22)32-31(35)37-20-28-26-12-6-4-10-24(26)25-11-5-7-13-27(25)28/h1-17,28-29,33H,18-20H2,(H,32,35)/t29-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 493.1889 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |