Få mere at vide
N-Fmoc-L-tyrosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466428
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466428 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15466428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59967.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92954-90-0 | C24H21NO5 | 403.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-tyrosine
CAS 92954-90-0
Smeltepunkt 182°C to 187°C
Molekylær formel C24H21NO5
MDL nummer MFCD00134890
Mængde 1 g
Beilstein 3573123
Synonym fmoc-tyr-oh, fmoc-l-tyrosine, fmoc-tyrosine, nalpha-fmoc-l-tyrosine, n-fmoc-l-tyrosine, fmoc-tyr, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-tyrosine, n, a-fmoc-l-tyrosine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, tyrosine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
InChI nøgle SWZCTMTWRHEBIN-ANBDAQEENA-N
Optisk rotation −20° (c=1 in DMF)
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 403.43
PubChem CID 6957986
Formel vægt 403.43
Procent renhed 97%