Få mere at vide
N-Fmoc-L-serine, 97+%
Artikelnummer. 11404537
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404537 1 g 1g
11414537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21079.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 73724-45-5 | C18H16NO5 | 326.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73724-45-5
Molekylær formel C18H16NO5
Molekylvægt (g/mol) 326.33
MDL nummer MFCD00051928
InChI nøgle JZTKZVJMSCONAK-INIZCTEOSA-M
Synonym fmoc-ser-oh, fmoc-l-serine, fmoc-l-ser-oh, n-fmoc-l-serine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-serine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-serine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl serine, s-fmoc-2-amino-3-hydroxypropionic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-serine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid
PubChem CID 6541433
SMIL OC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-serine
Smeltepunkt 102°C to 106°C
Mængde 1 g
Beilstein 4715791
Optisk rotation +13.6° (c=1 in Ethyl Acetate)
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-hydroxypropansyre
Formel vægt 327.34
Procent renhed ≥97%