Få mere at vide
N-Fmoc-L-propargylglycin, 95%
Beskrivelse
Fmoc-propargyl-Gly-OH er et Fmoc-beskyttet glycinderivat, der er anvendeligt til fastfase-peptidsynteseteknikker. Denne forbindelse kunne være nyttig som en usædvanlig aminosyreanalog til at hjælpe med dekonvolutionen af proteinstruktur og funktion. N-Fmoc-L-propargylglycin er en ikke-naturlig aminosyre, der anvendes til triazol-tværbindingen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fmoc-propargyl-Gly-OH er et Fmoc-beskyttet glycinderivat, der er anvendeligt til fastfase-peptidsynteseteknikker. Denne forbindelse kunne være nyttig som en usædvanlig aminosyreanalog til at hjælpe med dekonvolutionen af proteinstruktur og funktion. N-Fmoc-L-propargylglycin er en ikke-naturlig aminosyre, der anvendes til triazol-tværbindingen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-L-propargylglycine |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 9151699 |
| Formel vægt | 335.36 |
| Procent renhed | 95% |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.