Få mere at vide
N-Fmoc-L-prolin pentafluorphenylester, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490159
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490159 5 g 5g
15400169 250 mg 250mg
15480159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63457.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86060-90-4
Molekylær formel C26H18F5NO4
Molekylvægt (g/mol) 503.425
MDL nummer MFCD00065672
InChI nøgle CQBLOHXKGUNWRV-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-pro-opfp, fmoc-l-pro-opfp, fmoc-l-proline pentafluorophenyl ester, 1,2-pyrrolidinedicarboxylicacid, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-pentafluorophenyl ester, 2s, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline pentafluorophenyl ester, 1-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-l-proline pentafluorophenyl ester, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate, 1-o-9h-fluoren-9-ylmethyl 2-o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl 2s-pyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 2733412
IUPAC navn 1-O-(9H-fluoren-9-ylmethyl) 2-O-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl) (2S)-pyrrolidin-1,2-dicarboxylat
SMIL C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)C(=O)OC5=C(C(=C(C(=C5F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-proline pentafluorophenyl ester
Smeltepunkt 127°C to 129°C
Beilstein 4731096
Mængde 5 g
Formel vægt 503.42
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof