Få mere at vide
N-Fmoc-L-prolin, 98%
Artikelnummer. 11454537
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454537 5 g 5g
11464537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21081.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 71989-31-6 | C20H19NO4 | 337,38 g/mol
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Fmoc-metoden anvendes til syntese af den nye polymere bærer til fremstilling af C-terminale peptidamider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt. Fmoc-metoden anvendes til syntese af den nye polymere bærer til fremstilling af C-terminale peptidamider.
Opløselighed
Opløselig i methanol. (næsten gennemsigtighed.)
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71989-31-6
Molekylær formel C20H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 337.38
MDL nummer MFCD00037122
InChI nøgle ZPGDWQNBZYOZTI-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-pro-oh, fmoc-l-proline, fmoc-l-pro-oh, n-fmoc-l-proline, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline, s-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-proline, fmoc-pro, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline
PubChem CID 688135
IUPAC navn (2S)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)pyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCCN1C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-proline
Smeltepunkt 113°C to 117°C
Mængde 5 g
Beilstein 3596735
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. (almost transparency.)
Optisk rotation −40° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formel vægt 337.38
Procent renhed 98%