Få mere at vide
N-Fmoc-L-pipekolsyre, 95%
Artikelnummer. 15418467
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418467 5 g 5g
15428467 250 mg 250mg
15408467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51981.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 86069-86-5 | C21H21NO4 | 351,402 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86069-86-5
Molekylær formel C21H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 351.402
MDL nummer MFCD00235898
InChI nøgle CKLAZLINARHOTG-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-l-homoproline, fmoc-l-pipecolic acid, fmoc-pip-oh, fmoc-hopro-oh, l-n-fmoc-pipecolic acid, fmoc-l-pip-oh, fmoc-pip, fmoc-l-piperidine-2-carboxylic acid, fmoc-s---piperidine-2-carboxylic acid, l-1-n-fmoc-pipecolinic acid
PubChem CID 983042
IUPAC navn (2S)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)piperidin-2-carboxylsyre
SMIL C1CCN(C(C1)C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-pipecolic acid
Smeltepunkt 153 °C til 158 °C
Mængde 5 g
Beilstein 4718405
Formel vægt 351.4
Procent renhed 95%