missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-FMOC-L-phenylalanine-d8, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-FMOC-L-phenylalanine-d8 |
| CAS | 1353853-39-0 |
| Molekylær formel | C24 D8 H13 N O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-9-Fluorenylmethoxycarbonyl-L-phenylalanine-d8, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-phenylalanine-d8, NSC 334293-d8, L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3-N-FMOC |
| InChI formel | InChI=1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i1D,2D,3D,8D,9D,14D2,22D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2,3,3-trideuterio-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.48 |
| Formel vægt | 395.1973 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?