Få mere at vide
N-Fmoc-L-pentafluorophenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15408567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408567 1 g 1g
15428567 250 mg 250mg
15418567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52059.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 205526-32-5 | C24H16F5NO4 | 477.39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205526-32-5
Molekylær formel C24H16F5NO4
Molekylvægt (g/mol) 477.39
MDL nummer MFCD00270612
InChI nøgle DLOGILOIJKBYKA-KRWDZBQOSA-N
Synonym fmoc-pentafluoro-l-phenylalanine, fmoc-phe f5-oh, fmoc-l-pentafluorophenylalanine, fmoc-l-pentafluorophe, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-perfluorophenyl propanoic acid, fmoc-3-pentafluorophenyl-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-pentafluoro-l-phenylalanine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-pentafluoro-phenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-pentafluorophenyl-propionic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-pentafluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 7020337
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-pentafluorophenylalanine
Mængde 1 g
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)propansyre
Formel vægt 477.39
Procent renhed 95%