Få mere at vide
N-Fmoc-L-norvalin, 98%
Artikelnummer. 15462748
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462748 5 g 5g
15452748 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56290.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 135112-28-6 | C20H21NO4 | 339,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135112-28-6
Molekylær formel C20H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 339.39
MDL nummer MFCD00155631
InChI nøgle JBIJSEUVWWLFGV-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-nva-oh, fmoc-l-norvaline, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-norvaline, n-fmoc-l-norvaline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, l-norvaline, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, fmoc-norvaline, fmoc-l-nva-oh, ambotzfaa1415, pubchem14961
PubChem CID 7016885
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentansyre
SMIL CCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-norvaline
Smeltepunkt 151 °C til 155 °C
Mængde 5 g
Beilstein 5883879
Optisk rotation −21° (c=2 i DMF)
Formel vægt 339.39
Procent renhed 98%