Få mere at vide
N-Fmoc-L-methioninsulfoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429888
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429888 1 g 1g
15439888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63271.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 76265-70-8 | C20H21NO5S | 387.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76265-70-8
Molekylær formel C20H21NO5S
Molekylvægt (g/mol) 387.45
MDL nummer MFCD00077064
InChI nøgle CEHRSUBRZOGRSW-HSYKDVHTSA-N
Synonym fmoc-met o-oh, fmoc-l-methionine sulfoxide, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, ambotzfaa1405, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-methionine sulfoxide, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-methioninesulfoxid
PubChem CID 7408215
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylsulfinylbutansyre
SMIL CS(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-methionine sulfoxide
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 387.45
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver