Få mere at vide
N-Fmoc-L-leucine, 98%
Artikelnummer. 11410137
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410137 5 g 5g
11420137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21040.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35661-60-0 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35661-60-0
Molekylær formel C21H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 353.42
MDL nummer MFCD00037133
InChI nøgle CBPJQFCAFFNICX-TWYLJJHKNA-N
Synonym fmoc-l-leucine, fmoc-leu-oh, fmoc-l-leu-oh, n-fmoc-l-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, fmoc-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-leucine, unii-kf18f70uf3, fmoc-leu, n-alpha-fmoc-l-leucine
PubChem CID 1549133
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-leucine
Smeltepunkt 152°C to 155°C
Mængde 5 g
Beilstein 2178254
Optisk rotation −25° (c=1 in DMF)
Formel vægt 353.42
Procent renhed 98%