Få mere at vide
N-Fmoc-L-homophenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418447
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15418447 5 g 5g
15428447 250 mg 250mg
15408447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15418447 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51973.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2034.90 DKK
    1746.65 DKK / 5g
    Spare 288.25 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 132684-59-4 | Molekylformel: C25H23NO4 | Molekylvægt: 401,46 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Let opløselig i vand.
Bemærk
Opbevar den væk fra oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 132684-59-4
Molekylær formel C25H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 401.46
MDL nummer MFCD00077046
InChI nøgle CIHPCIUGLIZADU-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-l-homophenylalanine, fmoc-homophe-oh, fmoc-hophe-oh, fmoc-l-homophenyl-ala, fmoc-l-homophe, fmoc-l-hphe-oh, n-fmoc-l-homophenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, s-2-fmoc-amino-4-phenylbutyric acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid
PubChem CID 2761467
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-phenylbutansyre
SMIL OC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-homophenylalanine
Mængde 5 g
Beilstein 4847669
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 401.46
Procent renhed 95%