Få mere at vide
N-Fmoc-L-homoleucine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428818
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428818 1 g 1g
15438818 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62270.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 180414-94-2
Molekylær formel C22H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 367.45
MDL nummer MFCD00270206
InChI nøgle UJOQOPBFLFQOJJ-GNLPSFAGNA-N
Synonym fmoc-holeu-oh, fmoc-l-homoleucine, fmoc-hle-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-methylhexanoic acid, fmoc-homoleu-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-homoleucine, fmoc-s-2-amino-5-methylhexanoic acid, l-norleucine,n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-5-methyl, l-norleucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-5-methyl, fmoc-l-hol
PubChem CID 17040135
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-methylhexansyre
SMIL CC(C)CC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-homoleucine
Mængde 1 g
Formel vægt 367.44
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof