Få mere at vide
N-Fmoc-L-glutamic acid, 95%
Artikelnummer. 15489378
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489378 5 g 5g
15499378 25 g 25g
15409388 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62936.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121343-82-6 | C20H19NO6 | 369.373 g/mol
N-Fmoc-L-glutaminsyre ikke-essentiel aminosyre, der er vigtig for pattedyrs centralnervesystem. Det er også en neurotransmitter for keglefotoreceptorer i den menneskelige hjerne og bruges som behandling for patienter, der har leversygdomme ledsaget af encefalopati (en tilstand kaldet 'hepatisk koma').
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121343-82-6
Molekylær formel C20H19NO6
Molekylvægt (g/mol) 369.373
MDL nummer MFCD00237657
InChI nøgle QEPWHIXHJNNGLU-KRWDZBQOSA-N
Synonym fmoc-glu-oh, fmoc-l-glutamic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino pentanedioic acid, n-fmoc-l-glutamic acid, fmoc-glu, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino pentanedioic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanedioic acid
PubChem CID 7019018
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentandisyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-glutamic acid
Mængde 5 g
Beilstein 3633624
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 369.37
Procent renhed 95%