Få mere at vide
N-Fmoc-L-glutaminsyre 5-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495398
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495398 5 g 5g
15405408 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59169.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71989-18-9 | C24H27NO6 | 425.481 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71989-18-9
Molekylær formel C24H27NO6
Molekylvægt (g/mol) 425.481
MDL nummer MFCD00037135
InChI nøgle OTKXCALUHMPIGM-FQEVSTJZSA-N
Synonym fmoc-glu otbu-oh, fmoc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 2s-5-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, n-fmoc-l-glutamic acid 5-tert-butyl ester, fmoc-glu obut, fmoc-glu tbu, fmoc-l-glu otbu, pubchem12950, fmoc-l-glu otbu-oh
PubChem CID 2724637
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Smeltepunkt 83°C to 90°C
Mængde 5 g
Beilstein 3636375
Optisk rotation −5.0° (c=1 in Acetic Acid/Water (4:1))
Formel vægt 425.48
Procent renhed 98%