missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-Fmoc-L-glutamic acid 5-methyl ester, 97%

Artikelnummer. 15410019
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410019 25 g 25g
15400019 5 g 5g
15420019 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15410019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63358.14
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 145038-50-2 | C21H21NO6 | 383.40 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 145038-50-2
Molekylær formel C21H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 383.40
MDL nummer MFCD01076132
InChI nøgle RULINAWEYRMHHQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-glu ome-oh, fmoc-l-glutamic acid gamma-methyl ester, fmoc-l-glu me-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-glutamic acid gamma-methyl ester, n-alpha-fmoc-l-glutamic acid alpha-methyl ester, ambotzfaa1720, pubchem13156, fmoc-l-glutamic acid, a-methyl ester, n-fmoc-l-glutamic acid 5-methyl ester
PubChem CID 51340556
SMIL COC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-glutamic acid 5-methyl ester
Farve Hvid
IUPAC navn 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-methoxy-5-oxopentansyre
Mængde 25 g
Formel vægt 383.39
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.