Få mere at vide
N-Fmoc-L-glutamic acid 5-methyl ester, 97%
Artikelnummer. 15400019
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400019 5 g 5g
15410019 25 g 25g
15420019 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63358.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 145038-50-2 | C21H21NO6 | 383.40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145038-50-2
Molekylær formel C21H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 383.40
MDL nummer MFCD01076132
InChI nøgle RULINAWEYRMHHQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-glu ome-oh, fmoc-l-glutamic acid gamma-methyl ester, fmoc-l-glu me-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-methoxy-5-oxopentanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-glutamic acid gamma-methyl ester, n-alpha-fmoc-l-glutamic acid alpha-methyl ester, ambotzfaa1720, pubchem13156, fmoc-l-glutamic acid, a-methyl ester, n-fmoc-l-glutamic acid 5-methyl ester
PubChem CID 51340556
SMIL COC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-glutamic acid 5-methyl ester
Farve Hvid
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-methoxy-5-oxopentansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 383.39
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver