Få mere at vide
N-Fmoc-L-glutamic acid 5-allyl ester, 95%
Artikelnummer. 15442739
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442739 25 g 25g
15432739 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66385.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133464-46-7 | C23H23NO6 | 409.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133464-46-7
Molekylær formel C23H23NO6
Molekylvægt (g/mol) 409.44
MDL nummer MFCD00190879
InChI nøgle LRBARFFNYOKIAX-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-glu oall-oh, fmoc-l-glutamic acid 5-allyl ester, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-allyloxy-5-oxopentanoic acid, ambotzfaa1372, 5-allyl n-fmoc-l-glutamate, n-fmoc-l-glutamic acid 5-allyl ester, fmoc-glu oall-oh hplc, 5-allyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamate, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-l-glutamic acid 5-allyl ester, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-glutamic acid 5-allyl ester
PubChem CID 7019067
SMIL OC(=O)C(CCC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-glutamic acid 5-allyl ester
Farve Hvid
Beilstein 6670846
IUPAC navn 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-oxo-5-(prop-2-en-1-yloxy)pentansyre
Mængde 25 g
Formel vægt 409.44
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver