Få mere at vide
N-Fmoc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester, 98%
Artikelnummer. 15448718
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448718 5 g 5g
15477086 250 mg 250mg
15438718 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62146.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84793-07-7 | C24H27NO6 | 425.481 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84793-07-7
Molekylær formel C24H27NO6
Molekylvægt (g/mol) 425.481
MDL nummer MFCD00065648
InChI nøgle GOPWHXPXSPIIQZ-FQEVSTJZSA-N
Synonym fmoc-glu-otbu, fmoc-l-glutamic acid 1-tert-butyl ester, fmoc-glu obut-oh, fmoc-glu-obut, 4s-5-tert-butoxy-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, fmoc-glu-ot-bu, fmoc-glu-o-t-bu, pubchem10014, ksc448a0b
PubChem CID 7017912
IUPAC navn (4S)-4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Mængde 5 g
Formel vægt 425.47
Procent renhed 98%