Få mere at vide
N-Fmoc-L-glutaminsyre 1-benzylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492779
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492779 5 g 5g
15482779 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66551.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122350-52-1
Molekylær formel C27H25NO6
Molekylvægt (g/mol) 459.498
MDL nummer MFCD00080272
InChI nøgle FMWLYDDRYGOYMY-DEOSSOPVSA-N
Synonym fmoc-glu-obzl, s-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-benzyloxy-5-oxopentanoic acid, 4s-5-benzyloxy-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, fmoc-l-glutamic acid alpha-benzyl ester, nalpha-fmoc-l-glutamic acid alpha-benzyl ester
PubChem CID 10049854
IUPAC navn (4S)-4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-oxo-5-phenylmethoxypentansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C(CCC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-glutamic acid 1-benzyl ester
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 459.5
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver