Få mere at vide
N-Fmoc-L-citrullin, 98%
Artikelnummer. 15489988
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15489988 25 g 25g
15469988 1 g 1g
15479988 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63342.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 133174-15-9 | C21H23N3O5 | 397,431 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133174-15-9
Molekylær formel C21H23N3O5
Molekylvægt (g/mol) 397.431
MDL nummer MFCD00151943
InChI nøgle NBMSMZSRTIOFOK-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-cit-oh, fmoc-l-citrulline, nalpha-fmoc-l-citrulline, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-ureidopentanoic acid, l-ornithine, n5-aminocarbonyl-n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-citrulline, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-5-ureido-pentanoic acid, 2s-5-carbamoylamino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino pentanoic acid, fmoc-citoh, pubchem19002
PubChem CID 2756127
IUPAC navn (2S)-5-(carbamoylamino)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentansyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CCCNC(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-citrulline
Mængde 25 g
Beilstein 7780987
Formel vægt 397.42
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof