Få mere at vide
N-Fmoc-L-beta-homovalin, 95%
Artikelnummer. 15498737
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498737 1 g 1g
15408747 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52182.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 172695-33-9 | C21H23NO4 | 353,42 g/mol
N-Fmoc-L-beta-homovalin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Fmoc-L-beta-homovalin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 172695-33-9
Molekylær formel C21H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 353.42
MDL nummer MFCD01862853
InChI nøgle KFDMTAMWOIQTOB-LJQANCHMSA-N
Synonym fmoc-l-beta-homovaline, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-beta-hoval-oh, r-n-fmoc-3-amino-4-methylpentanoic acid, r-3-fmoc-amino-4-methylpentanoic acid, 3r-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methylpentanoic acid, fmoc-beta-leu-oh, fmoc-l-, a-leucine, fmoc-l-beta-leucine, fmoc-, a-hoval-oh
PubChem CID 2761560
IUPAC navn (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-beta-homovaline
Mængde 1 g
Beilstein 7388393
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 353.42
Procent renhed 95%