Få mere at vide
N-Fmoc-L-beta-homoprolin, 95%
Artikelnummer. 15448567
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448567 250 mg 250mg
15438567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52060.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 193693-60-6 | C21H21NO4 | 351,402 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes inden for landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer. Det bruges også til peptidsyntese og lægemiddelscreening.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det
er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes i landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer. Det bruges også til peptidsyntese og lægemiddelscreening.
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193693-60-6
Molekylær formel C21H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 351.402
MDL nummer MFCD01863058
InChI nøgle ZNIGOUDZWCDFFC-AWEZNQCLSA-N
Synonym fmoc-l-beta-homoproline, fmoc-beta-hopro-oh, s-2-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, 2-2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl pyrrolidin-2-yl acetic acid, fmoc-d-beta-homoproline, fmoc-hopro-oh, fmoc-beta-homopro-oh, fmoc-l-beta-hpro-oh, fmoc-i 2-hopro-oh
PubChem CID 2761542
IUPAC navn 2-[(2S)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]eddikesyre
SMIL C1CC(N(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-beta-homoproline
Mængde 250 mg
Beilstein 7798553
Formel vægt 351.4
Procent renhed 95%