Få mere at vide
N-Fmoc-L-beta-homophenylalanine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418547
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418547 1 g 1g
15428547 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52052.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 193954-28-8 | Molecular Formula: C25H23NO4 | Molecular Weight: 401.462 g/mol
N-Fmoc-L-beta-homophenylalanin bruges til fremstilling af peptider af høj kvalitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Fmoc-L-beta-homophenylalanin anvendes til fremstilling af peptider af høj kvalitet.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193954-28-8
Molekylær formel C25H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 401.462
MDL nummer MFCD01863055
InChI nøgle DQNUGHJJKNFCND-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-l-beta-homophenylalanine, fmoc-b-hophe-oh, fmoc-beta-hophe-oh, fmoc-beta-homophe-oh, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-phenylbutanoic acid, ambotzfaa1657, fmoc-, a-hophe-oh, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-phenylbutanoic acid, n-fmoc-l-beta-homophenylalanine, fmoc-s-3-amino-4-phenylbutyric acid
PubChem CID 2761539
IUPAC navn (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-phenylbutansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)CC(CC(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-beta-homophenylalanine
Mængde 1 g
Beilstein 7726557
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 401.46
Procent renhed 95%