Få mere at vide
N-Fmoc-L-beta-homoleucin, 95%
Artikelnummer. 15478447
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478447 250 mg 250mg
15468447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51976.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 193887-44-4 | C22H25NO4 | 367,45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193887-44-4
Molekylær formel C22H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 367.45
MDL nummer MFCD01863059
InChI nøgle YLVSABQQLLRFIJ-HNNXBMFYSA-N
Synonym fmoc-beta-holeu-oh, fmoc-l-beta-homoleucine, fmoc-l-, a-homo-leu-oh, fmoc-beta-homoleu-oh, s-3-fmoc-amino-5-methylhexanoic acid, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-methylhexanoic acid, fmoc-?-holeu-oh, ambotzfaa6690, 3s-3-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-5-methylhexanoic acid, fmoc-holeu-oh fmoc-homoleucine
PubChem CID 2761527
IUPAC navn (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-methylhexansyre
SMIL CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-beta-homoleucine
Mængde 250 mg
Beilstein 7723942
Formel vægt 367.44
Procent renhed 95%