Få mere at vide
N-Fmoc-L-beta-homoglutaminsyre 6-tert-butylester, 95%
Artikelnummer. 15439645
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15439645 250 mg 250mg
15429645 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52188.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 203854-49-3 | C25H29NO6 | 439,508 g/mol
N-Fmoc-L-beta-homoglutaminsyre 6-tert-butylester anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Fmoc-L-beta-homoglutaminsyre 6-tert-butylester anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 203854-49-3
Molekylær formel C25H29NO6
Molekylvægt (g/mol) 439.508
MDL nummer MFCD01863053
InChI nøgle XPCDWOCHPTYDPV-INIZCTEOSA-N
Synonym fmoc-beta-hoglu otbu-oh, fmoc-l-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester, fmoc-l-beta-homoglutamic acid otbu, fmoc-beta-homoglu otbu-oh, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-tert-butoxy-6-oxohexanoic acid, 3s-6-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-6-oxohexanoic acid, n-beta-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-beta-homoglutamic acid delta-t-butyl ester, ambotzfaa6670, fmoc-b-hoglu otbu-oh, fmoc-l-?-homoglutamic acid otbu
PubChem CID 2761518
IUPAC navn (3S)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-6-oxohexansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-beta-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester
Smeltepunkt 115 °C til 120 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 8019724
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 439.51
Procent renhed 95%