Få mere at vide
N-Fmoc-L-beta-glutaminsyre 5-tert-butylester, 95%
Artikelnummer. 15449645
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449645 250 mg 250mg
15428757 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449645 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52190.MD
CAS: 209252-17-5 | C24H27NO6 | 425,481 g/mol
N-Fmoc-L-beta-glutaminsyre 5-tert-butylester, er en beskyttet byggesten, der bruges til introduktion af glutaminsyre i peptider. Fmoc-beta-Glu(OtBu)-OH) blev hydrolyseret med trifluoreddikesyre (TFA) og isoleret med HPLC-systemet for at give Fmoc-beta-Glu(OH)-OH.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Fmoc-L-beta-glutaminsyre 5-tert-butylester, er en beskyttet byggesten, der bruges til introduktion af glutaminsyre i peptider. Fmoc-beta-Glu(OtBu)-OH) blev hydrolyseret med trifluoreddikesyre (TFA) og isoleret med HPLC-systemet for at give Fmoc-beta-Glu(OH)-OH.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 209252-17-5
Molekylær formel C24H27NO6
Molekylvægt (g/mol) 425.481
MDL nummer MFCD01862860
InChI nøgle XXXSUGLINJXRGT-OAHLLOKOSA-N
Synonym fmoc-beta-hoasp otbu-oh, fmoc-beta-glu otbu-oh, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, fmoc-l-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester, 3r-5-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, fmoc-?-hoasp otbu-oh, fmoc-, a-hoasp otbu-oh, fmoc-i 2-hoasp otbu-oh, fmoc-beta-homoaspartic acid otbu
PubChem CID 2761514
IUPAC navn (3R)-3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(CC(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-beta-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Mængde 250 mg
Beilstein 7952342
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 425.48
Procent renhed 95%