Få mere at vide
N-Fmoc-L-aspartic acid, 95%
Artikelnummer. 15468818
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468818 5 g 5g
15478818 25 g 25g
15488818 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468818 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62274.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119062-05-4 | C19H17NO6 | 355.346 g/mol
N-Fmoc-L-asparaginsyre bruges til at biosyntetisere andre aminosyrer med i den menneskelige krop.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Fmoc-L-asparaginsyre bruges til at biosyntetisere andre aminosyrer med i
den menneskelige krop.
Opløselighed Opløselig i methanol og vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 119062-05-4
Molekylær formel C19H17NO6
Molekylvægt (g/mol) 355.346
MDL nummer MFCD00237654
InChI nøgle KSDTXRUIZMTBNV-INIZCTEOSA-N
Synonym fmoc-asp-oh, fmoc-l-aspartic acid, n-fmoc-l-aspartic acid, fmoc-l-asp-oh, fmoc-aspartic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-aspartic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino succinic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino succinic acid, aspartic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-aspartic acid
PubChem CID 7019016
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)butandisyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-aspartic acid
Mængde 5 g
Beilstein 3632557
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,and water.
Formel vægt 355.34
Procent renhed 95%