Få mere at vide
N-Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester, 98%
Artikelnummer. 15455168
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455168 5 g 5g
15465168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59007.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71989-14-5 | C23H25NO6 | 411.454 g/mol
L-asparaginsyre er en ikke-essentiel aminosyre, der bruges til at biosyntetisere andre aminosyrer i den menneskelige krop.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser L-asparaginsyre er en ikke-essentiel aminosyre, der bruges
til at biosyntetisere andre aminosyrer i den menneskelige krop.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71989-14-5
Molekylær formel C23H25NO6
Molekylvægt (g/mol) 411.454
MDL nummer MFCD00037131
InChI nøgle FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-asp otbu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-asp obut, fmoc-l-aspartic acid beta-tert-butyl ester, fmoc-asp ot-bu-oh, fmoc-l-asp tbu, fmocasp otbu-oh, fmoc-asp obu-oh, fmoc-asp tbu-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester
PubChem CID 2724635
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Smeltepunkt 148°C to 150°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 3635671
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −24° (c=1 in DMF)
Formel vægt 411.45
Procent renhed 98%