Få mere at vide
N-Fmoc-L-aspartic acid 4-methyl ester, 97%
Artikelnummer. 15410649
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410649 1 g 1g
15420649 5 g 5g
15430649 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63774.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 145038-53-5 | C20H19NO6 | 369.373 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145038-53-5
Molekylær formel C20H19NO6
Molekylvægt (g/mol) 369.373
MDL nummer MFCD08458573
InChI nøgle HSOKCYGOTGVDHL-KRWDZBQOSA-N
Synonym fmoc-asp ome-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-methyl ester, fmoc-aspartic acid 4-methyl ester, fmoc-l-asp ome-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, n-fmoc-l-aspartic acid 4-methyl ester, n-, a-fmoc-l-aspartic acid, a-methyl ester
PubChem CID 45382185
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methoxy-4-oxobutansyre
SMIL COC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-aspartic acid 4-methyl ester
Mængde 1 g
Formel vægt 369.37
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof