Få mere at vide
N-Fmoc-L-asparaginsyre 4-benzylester, 97%
Beskrivelse
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-L-aspartic acid 4-benzyl ester |
| Smeltepunkt | 120 °C til 130 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 4609615 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| IUPAC navn | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-oxo-4-phenylmethoxybutansyre |
| Formel vægt | 445.46 |
| Procent renhed | 97% |