Få mere at vide
N-Fmoc-L-asparaginsyre 4-benzylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478608
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478608 5 g 5g
15488608 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62011.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 86060-84-6 | C26H23NO6 | 445.47 g/mol
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86060-84-6
Molekylær formel C26H23NO6
Molekylvægt (g/mol) 445.47
MDL nummer MFCD00065630
InChI nøgle OQGAELAJEGGNKG-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-asp obzl-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-benzyl ester, l-fmoc-aspartic acid beta-benzyl ester, fmoc-l-asp obzl-oh, 2s-4-benzyloxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, fmoc-l-aspartic acid beta-benzyl ester, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy-4-oxobutanoic acid, n-fmoc-l-aspartic acid beta-benzyl ester, fmoc-l-asp obn, fmoc-l-asp bzl-oh
PubChem CID 13966931
SMIL OC(=O)C(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-aspartic acid 4-benzyl ester
Smeltepunkt 120°C to 130°C
Mængde 5 g
Beilstein 4609615
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
IUPAC navn 4-(benzyloxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-oxobutansyre
Formel vægt 445.46
Procent renhed 97%