Få mere at vide
N-Fmoc-L-asparaginsyre 4-allylester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-L-aspartic acid 4-allyl ester |
| Smeltepunkt | 111°C to 115°C |
| Beilstein | 6670219 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 395.41 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |