Få mere at vide
N-Fmoc-L-asparaginsyre 4-allylester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480349
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480349 5 g 5g
15470349 1 g 1g
15490349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63585.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146982-24-3 | C22H21NO6 | 395.411 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146982-24-3
Molekylær formel C22H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 395.411
MDL nummer MFCD00190874
InChI nøgle FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-asp oall-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-allyl ester, fmoc-asp oallyl-oh, fmoc-asp oall oh, fmoc-asp-allyl ester, ambotzfaa1353, fmoc-asp oal-oh, pubchem12449, n-fmoc-l-aspartic acid 4-allyl ester, fmoc-asp oall-oh hplc
PubChem CID 10715692
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-oxo-4-prop-2-enoxybutansyre
SMIL C=CCOC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-aspartic acid 4-allyl ester
Smeltepunkt 111°C to 115°C
Beilstein 6670219
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 395.41
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof