Få mere at vide
N-Fmoc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester, 95%
Artikelnummer. 15498878
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498878 5 g 5g
15488878 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498878 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62355.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129460-09-9 | C23H25NO6 | 411.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129460-09-9
Molekylær formel C23H25NO6
Molekylvægt (g/mol) 411.45
MDL nummer MFCD00065631
InChI nøgle VZXQYACYLGRQJU-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-asp-otbu, fmoc-asp-obut, s-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, l-fmoc-aspartic acid alpha-t-butyl ester, fmoc-asp oh-otbu, n-fmoc-l-aspartic acid 1-tert-butyl ester, 1-tert-butyl n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-aspartate, 3s-4-tert-butoxy-3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 1-tert-butyl n-fmoc-l-aspartate, fmoc asp-otbu
PubChem CID 7017910
SMIL CC(C)(C)OC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-aspartic acid 1-tert-butyl ester
Mængde 5 g
Beilstein 3658045
IUPAC navn 4-(tert-butoxy)-3-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-oxobutansyre
Formel vægt 411.45
Procent renhed 95%